Imprimer
Bismuth (III) hydroxide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bismuth hydroxide
393290500 393292500
ACRO393290500EA 52.1 EUR
ACRO393290500 ACRO393292500
Bismuth (III) hydroxide
Bismuth (III) hydroxide
Formule: H₃BiO₃
Poids moléculaire: 260 g/mol
Point de fusion: 415 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046188
Numéro CAS: 10361-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Loss on drying ≤1.0 %
Identification Positive
Bismuth (Bi) ≥80.0 % (on dry basis)