Imprimer
3,5-Dibromobenzaldéhyde 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 45.5 EUR
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibromobenzaldéhyde 98+%
3,5-Dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156887
Numéro CAS: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %