Imprimer
Méthanesulfinate de sodium 85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
392960010 392960100 392960500
ACRO392960010EA 47.7 EUR
ACRO392960010 ACRO392960100 ACRO392960500
Méthanesulfinate de sodium 85%
Méthanesulfinate de sodium
Formule: CH₃NaO₂S
Point de fusion: 222…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040392
Numéro CAS: 20277-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥80 %