Imprimer
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
392850100 392850500
ACRO392850100EA 237 EUR
ACRO392850100 ACRO392850500
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formule: C₁₀H₂₂BNO₆
Poids moléculaire: 263.10 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012196
Numéro CAS: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥90.0 %