Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Citrate de diammonium, Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammonium
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 79.5 EUR
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
di-Ammonium hydrogénocitrate 98%, pur
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Poids moléculaire: 226.19 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Indice Merck: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %