3-Bromo-4-méthylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-4-picoline
Formule:
C₆H₆BrN Poids moléculaire: 172.02 g/mol Point d'ébullition: 76 °C (10 mmHg) Densité: 1.549 g/cm³ Point éclair: 79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082592 Numéro CAS: 3430-22-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |