4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formule:
C₇H₈ClN₃ Point de fusion: 249 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673994 Numéro CAS: 2863-98-1 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |