Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate
Formule:
H₂Mg₃O₉P₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150251 Numéro CAS: 53408-95-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration excess HCl | 98.0 to 102.0 % (On ignited basis) |
Loss on ignition | ≤32.0 % (425°C) |