Imprimer
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triéthoxy(3-chloropropyl)silane
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 209 EUR
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane 97+%
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 230 °C (760 mmHg)
Densité: 1,004 g/cm³
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018985
Numéro CAS: 5089-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %