Imprimer
Thioxanthene 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391670010 391670050
ACRO391670010EA 125 EUR
ACRO391670010 ACRO391670050
Thioxanthene 98%
Thioxanthene
Point d'ébullition: 340 °C (730 mmHg)
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046936
Numéro CAS: 261-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %