Imprimer
Thiosulfate d'ammonium 96%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium hyposulfite
391660025 391660100 391665000
ACRO391660025EA 159 EUR
ACRO391660025 ACRO391660100 ACRO391665000
Thiosulfate d'ammonium 96%, pur
Thiosulfate d'ammonium
Formule: H₈N₂O₃S₂
Poids moléculaire: 148.21 g/mol
Point de fusion: 150 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015965
Numéro CAS: 7783-18-8
Indice Merck: 13,00565
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥95 %