Imprimer
Indole-5-carbaldéhyde 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 54.9 EUR
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indole-5-carbaldéhyde 98+%
Indole-5-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Poids moléculaire: 145.16 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093664
Numéro CAS: 1196-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %