Imprimer
Acide 4-amino-m-anisique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010 391460050
ACRO391460010EA 89.3 EUR
ACRO391460010 ACRO391460050
Acide 4-amino-m-anisique 98%
Acide 4-amino-m-anisique
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016539
Numéro CAS: 2486-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %