Imprimer
tri-Ammonium citrate 97+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Citrate de triammonium, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de triammonium
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 480 EUR
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
tri-Ammonium citrate 97+%, pur
tri-Ammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
Poids moléculaire: 243.22 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %