Imprimer
Titane (IV) bromure 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrabromure de titane
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 63.8 EUR
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titane (IV) bromure 98%
Titane (IV) bromure
Formule: Br₄Ti
Poids moléculaire: 367.5 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 2.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011265
Numéro CAS: 7789-68-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09617
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %