Imprimer
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 203 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₅NO
Poids moléculaire: 273.33 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145131
Numéro CAS: 4181-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %