Imprimer
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
391080010 391080050
ACRO391080010EA 103 EUR
ACRO391080010 ACRO391080050
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
Point de fusion: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05861480
Numéro CAS: 343338-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %