2-Bromo-6-méthylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆BrN Point d'ébullition: 102…103 °C (20 mmHg) Densité: 1,512 g/cm³ Point éclair: 97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040743 Numéro CAS: 5315-25-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |