O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Di-2-Pyridyl Thionocarbonate, Thiocarbonic Acid O,O'-Di-2-pyridyl Ester
Formule:
C₁₁H₈N₂O₂S Point de fusion: 96…99 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00074870 Numéro CAS: 96989-50-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |