Imprimer
Gel de silice 2-5 mm, non toxic grade Drying, with moisture indicator_orange gel
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
392030010 392030050 392032500
ACRO392030010EA 130 EUR
ACRO392030010 ACRO392030050 ACRO392032500
Gel de silice 2-5 mm, non toxic grade Drying, with moisture indicator_orange gel
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077645
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)