(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
Formule:
C₄H₁₁NOS Poids moléculaire: 121.20 g/mol Point de fusion: 99…102 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD05861479 Numéro CAS: 196929-78-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |