Imprimer
Potassium fluorure 40% (p/p) sur alumine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de potassium
390810250 390811000
ACRO390810250EA 130 EUR
ACRO390810250 ACRO390811000
Potassium fluorure 40% (p/p) sur alumine
Potassium fluorure
Formule: KF
Poids moléculaire: 58.1 g/mol
Point d'ébullition: 1505
Point de fusion: 860
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)