1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
Formule:
C₁₅H₁₂O Point d'ébullition: 183 °C (20 mmHg) Point de fusion: 46…50 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041570 Numéro CAS: 3923-52-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to light yellow Powder or crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 50 °C |
GC | ≥97.5 % |