Imprimer
Calcium hydrogénophosphate dihydraté 98+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium phosphate dibasique dihydraté
389830010 389830050
ACRO389830010EA 65.6 EUR
ACRO389830010 ACRO389830050
Calcium hydrogénophosphate dihydraté 98+%, très pur
Calcium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: HCaO₄P·2H₂O
Poids moléculaire: 172.09 g/mol
Point de fusion: 36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149621
Numéro CAS: 7789-77-7
Indice Merck: 13,01699
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.0 to 105.0 % (on dried substance)
Identification Phosphate: positive
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)