Imprimer
Orthophosphate de trilithium, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tri-Lithium phosphate, Lithium phosphate trisodique
389781000 389785000
ACRO389781000EA 96.8 EUR
ACRO389781000 ACRO389785000
Orthophosphate de trilithium, très pur
Orthophosphate de trilithium
Formule: Li₃O₄P
Point de fusion: 837 °C
Densité: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016187
Numéro CAS: 10377-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %