Imprimer
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trifluoroacetic acid rhodium(II) salt dimer
389700010 389702500
ACRO389700010EA 780 EUR
ACRO389700010 ACRO389702500
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Formule: C₈F₁₂O₈Rh₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209611
Numéro CAS: 31126-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 27.5 to 35.0 %