Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
Formule:
H₁₀MoN₂S₄ Poids moléculaire: 262.284 g/mol Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00136013 Numéro CAS: 15060-55-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Brown to black Powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm |
Molybdenum (Mo) | 35.5 to 38.1 % |