Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) (∼25% Zn)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Zinc acetylacetonate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O')
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 37.5 EUR
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) (∼25% Zn)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II)
Formule: C₁₀H₁₄O₄Zn
Poids moléculaire: 263.61 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000035
Numéro CAS: 14024-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)