Imprimer
Sodium mercure amalgame Na ∼20%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercury sodium alloy
388460100 388460500
ACRO388460100EA 252 EUR
ACRO388460100 ACRO388460500
Sodium mercure amalgame Na ∼20%
Sodium mercure amalgame
Formule: Hg:Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210362
Numéro CAS: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 20 % (approximately)