N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
Formule:
C₇H₄F₆N₂O₄S₂ Point d'ébullition: 97 °C (2 mmHg) Point de fusion: 40…43 °C Point éclair: 110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00191834 Numéro CAS: 145100-50-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 43 °C |
HPLC | ≥96.0 % |