Sodium chlorure ∼26% dans l'eau, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
NaCl Densité: 1,202 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Argentometric | 25 to 28 % |