Acide (2-hydroxyphényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
Formule:
C₆H₇BO₃ Poids moléculaire: 137.93 g/mol Point de fusion: 173…174 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01074581 Numéro CAS: 89466-08-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |