Imprimer

9-Vinylcarbazole 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Warning

Synonyme(s): N-Vinylcarbazole

387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 44.4 EUR
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Formule: C₁₄H₁₁N
Poids moléculaire: 193.25 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 63…65 °C
Point éclair: 182 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004966
Numéro CAS: 1484-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR