1-Bromo-2-butyne 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₅Br Point d'ébullition: 40…41 °C (760 mmHg) Densité: 1,473 g/cm³ Point éclair: 36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190233 Numéro CAS: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |