Imprimer
trans-β-Nitrostyrène 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 47.4 EUR
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrène 97+%
trans-β-Nitrostyrène
Formule: C₈H₇NO₂
Poids moléculaire: 149.15 g/mol
Point d'ébullition: 250…260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007402
Numéro CAS: 5153-67-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %