Imprimer
Glass Wool
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
386060500 386060010 386062500
ACRO386060500EA 34.5 EUR
ACRO386060500 ACRO386060010 ACRO386062500
Glass Wool
Laine de verre et ouate
This glass wool can be used as a filter aid.
Boiling point: >1000 °C (760 mmHg)