Imprimer
Anhydride 4,5-dichlorophtalique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
387120050 387120250
ACRO387120050EA 119 EUR
ACRO387120050 ACRO387120250
Anhydride 4,5-dichlorophtalique 98%
Anhydride 4,5-dichlorophtalique
Formule: C₈H₂Cl₂O₃
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075034
Numéro CAS: 942-06-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %