Imprimer
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
384860010 384860050
ACRO384860010EA 33.5 EUR
ACRO384860010 ACRO384860050
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076201
Numéro CAS: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %