Ammonium thioglycolate 70% (p/p)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₇NO₂S Point d'ébullition: 115 °C (760 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 1,22 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00137451 Numéro CAS: 5421-46-5 UN: 2922 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Iodimetric | 68.0 to 72.0 % |
Identification | mercaptane:positive |
pH | 5.8 to 6.4 |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |