Imprimer
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
384640010 384640050
ACRO384640010EA 111 EUR
ACRO384640010 ACRO384640050
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃N₂O₄B
Point de fusion: 82…89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663873
Numéro CAS: 552846-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
HPLC ≥96.0 %