Imprimer
10-Bromo-1-décanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 60 EUR
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Bromo-1-décanol 95%
10-Bromo-1-décanol
Formule: HO(CH₂)₉CH₂Br
Point d'ébullition: 165…169 °C (10 mmHg)
Densité: 1,19 g/cm³
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041681
Numéro CAS: 53463-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %