Imprimer
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acétate de 4-formyl-2-méthoxyphényle
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 39.9 EUR
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde 96%
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003362
Numéro CAS: 881-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %