Imprimer
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phosphonous dichloride,P,P'-methylenebis-, Methylenebis(dichlorophosphine), dichloro(dichlorophosphanylmethyl)phosphane
383000010 383000050
ACRO383000010EA 110 EUR
ACRO383000010 ACRO383000050
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Bis(dichlorophosphino)methane
Formule: CH₂Cl₄P₂
Point d'ébullition: 101…105 °C (22 mmHg)
Densité: 1,601 g/cm³
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073767
Numéro CAS: 28240-68-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Refractive index 1.5920 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure