Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382960250 382960010 382960050
ACRO382960250EA 1430 EUR
ACRO382960250 ACRO382960010 ACRO382960050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Poids moléculaire: 208.07 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03789259
Numéro CAS: 761446-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.0 %