Imprimer
4-(Aminométhyl)pyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (4-Pyridylmethyl)amine, 4-Picolamine, 4-Pyridylméthylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 74.6 EUR
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminométhyl)pyridine 98%
4-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.065 g/cm³
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006449
Numéro CAS: 3731-53-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %