Imprimer
5-Bromo-1-méthylimidazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-1-méthyl-1H-imidazole
381040050 381040250
ACRO381040050EA 207 EUR
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Bromo-1-méthylimidazole 97%
5-Bromo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Poids moléculaire: 161 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 40…41 °C
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632218
Numéro CAS: 1003-21-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %