Imprimer

Propargyl acetate 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

380820050 380820250
ACRO380820050EA 57 EUR
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 27…28 °C (8 mmHg)
Densité: 0,989 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041601
Numéro CAS: 627-09-8
UN: 1992
ADR: 3,III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR