Imprimer
4-Éthynylanisole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Méthoxy-4-ethynylbenzène, 1-Ethynyl-4-méthoxybenzène
379920010 379920050
ACRO379920010EA 95.6 EUR
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Éthynylanisole 97%
4-Éthynylanisole
Formule: C₉H₈O
Poids moléculaire: 132.16 g/mol
Point d'ébullition: 87…91 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.019 g/cm³
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168815
Numéro CAS: 768-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %