Imprimer
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl alpha-broMophenylacetate, ɑ-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
379300050 379300250
ACRO379300050EA 67.7 EUR
ACRO379300050 ACRO379300250
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (3 mmHg)
Densité: 1.455 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013535
Numéro CAS: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %