Imprimer
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 60.9 EUR
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236019
Numéro CAS: 98437-24-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %